Merck
S2GPT01RE
Millipore
Millipore® Steritop® Vakuumflaschenaufsatzfilter
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, funnel capacity 150 mL, pack of 12 ea
Synonym(e):
SCGPT01RE, Steritop Flaschenaufsatzfilter mit Gewinde
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
eCl@ss:
32031623
NACRES:
NB.24
Materialien
polyethersulfone membrane
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; irradiated
Produktlinie
Steritop®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 12 ea
Parameter
45 °C max. temp.
Beschreibung
2.4 mL (hold-up volume)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
74 mm
Kapazität
150 mL
Durchmesser
12.5 cm
Filterdurchm.
73 mm
Filtrationsfläche
40 cm2
Trichterkapazität
150 mL
Matrix
Express PLUS
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
inlet funnel
45 mm outlet thread(s)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Stericup® und Steritop® Filtersysteme bieten mühelose Handhabung und zuverlässige Filtrierung.
Die sterilen Stericup® und Steritop® Filtrationseinheiten verwenden zuverlässige Hochleistungsmembranen für eine optimale Sterilfiltration von Laborreagenzien, Puffern und Medien. Diese Geräte kombinieren überlegene Durchflussraten und Durchsatz mit geringer unspezifischer Bindung und einem stabilen Design ohne Spitzen.
Dieser Steritop® 150-ml-Flaschenaufsatz mit einer Membranfiltereinheit aus Polyethersulfon (PES) mit 0,22 μm Porengröße kann auf Flaschen mit 45-mm-Öffnungen aufgesetzt werden und ist für Vakuumanwendungen bestimmt.
Dieses Produkt ist ein direkter Ersatz für SCGPT10RE
Anwendung
Nur für Forschungszwecke
Stericup® und Steritop® Systeme wurden entwickelt, um Schaumbildung und Proteindenaturierung zu reduzieren, während sie den Fluss maximieren. Sie sind einsetzbar für die sterile Vakuumfiltration von wässrigen Lösungen wie Gewebekulturmedien und biologischen Flüssigkeiten.
  • Gewebekulturmedien +/- Additive
  • Puffer
  • Biologische Lösungen
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eine fett aufgedruckte Produktbezeichnung am Steritop® Filtertrichter zeigt deutlich die Membraneigenschaften, einschließlich Zusammensetzung und Porengröße, für eine schnelle, anwendungsspezifische Produktauswahl.
Rechtliche Hinweise
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany