PVC504700
PVC-Membranfilter, Porengröße 5,0 μm
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Synonym(e):
PVC-Membranfilter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVC membrane
plain filter
white filter
Agentur
in accordance with ASTM® F21
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophobic
Hersteller/Markenname
Millipore
Parameter
100 °C max. temp.
2.9 L/min-cm2 air flow rate
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
50 μm
Porengröße
5.0 μm pore size
80 % porosity
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
•Filter aus reinem medizinischem PVC
•Für Luftmonitoring-Anwendungen zum Analysieren von Silizium-, Kohlenschwarz- oder Quarzpartikeln
•Als 5,0-µm-Filter erhältlich
Eigenschaften und Vorteile:
•Hochwertiges medizinisches PVC-Polymer
•PVC ist nicht hygroskopisch, sodass sich Feuchtigkeit nicht auf gravimetrische Analysen auswirkt.
Anwendungen:
Überwachung von Luft auf Partikelverunreinigungen wie Silizium, Metalle und Quarz
Anwendung
- Überwachung der Luftqualität
- Partikelanalyse
- Kieselsäure-Partikelanalyse