Merck
203300
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III)-sulfat Octahydrat
≥99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Gadolinium(3+) trisulfate octahydrate
About This Item
Lineare Formel:
Gd2(SO4)3 · 8H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
746.81
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
≥99.99% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: gadolinium
Verunreinigungen
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
Dichte
3.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.[Gd+3].[Gd+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Gd.3H2O4S.8H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);8*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;/p-6
InChIKey
JBFCVGZGWFIPNK-UHFFFAOYSA-H
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1