Merck
NXF-00
Millipore
Natrix® Q Micro
Synonym(e):
Natrix® Q-Membranadsorber
About This Item
Materialien
media (Macroporous Polymer)
polypropylene device
Beschreibung
Natrix® Q Micro
Produktlinie
Natrix®
Verpackung
pack of 10 × 0.2 mL (devices)
Parameter
1-5 mL/min flow rate
75 psi max. pressure
Porengröße
0.4 μm pore size
Fitting
female inlet and outlet (luer)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Trenntechnik
strong anion exchange
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Das Natrix® Q Micro (0,2 ml) ist ein herunterskaliertes Labormodell zu Screening-Zwecken, um Pufferbedingungen zu optimieren und Lastparameter zu beurteilen, bevor man zur Herstellung auf kleinem oder kommerziellen Maßstab übergeht.
Konfiguration: Flachfolienkapsel
Anwendung
Chromatografie
Biochem./physiol. Wirkung
Aufreinigung von Biomolekülen mittels Anionenaustauschchromatografie
Leistungsmerkmale und Vorteile
Das revolutionäre makroporöse Polymer der Natrix® Q Chromatografiemembran enthält eine hohe Dichte quaternärer Aminbindungsstellen, die einen schnellen Massetransfer ermöglich und selbst bei schnellen Durchflussraten eine hohe Bindungskapazität liefern. Die Kombination aus Leistung und Geschwindigkeit in einem Plug-and-Play-Geräteformat für den Einmalgebrauch ermöglicht risikoarme, skalierbare Lösungen für die effiziente Reinigung von Biomolekülen.
Verpackung
Karton, 10/Packung
Rechtliche Hinweise
NATRIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany