Merck
NXF-10
Millipore
Natrix® Q Pilot
Synonym(e):
Natrix® Q-Membranadsorber
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
eCl@ss:
32011308
ligand
quaternary amine
Qualitätsniveau
Beschreibung
Natrix® Q Pilot
Produktlinie
Natrix®
Parameter
75-375 mL/min flow rate
Bett H
0.5 mm
Bettvolumen
15 mL
Aktive Matrixgruppe
Macroporous polymer
Porengröße
0.4 μm pore size
Kapazität
3 g binding capacity (BSA)(per device)
Trenntechnik
strong anion exchange
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Mit einer revolutionären dreidimensionalen makroporösen Hydrogelstruktur, die eine hohe Dichte an Bindungsstellen und einen schnellen Massentransfer bietet, ermöglichen die Natrix®(Q)Chromatographie-Membranen eine Bindungskapazität, die harzbasierte Säulen mit den für herkömmliche Membranadsorber typischen schnellen Flussraten übertrifft. Diese Kombination aus Leistung und Geschwindigkeit in einem Plug-and-Play-Geräteformat für den Einmalgebrauch ermöglicht risikoarme, skalierbare Lösungen für die effiziente Reinigung von Biomolekülen.
Die Natrix®(Q)Chromatographie-Membran ist eine hochproduktive, starke Anionenaustauschermembran, die für die Reinigung von Biomolekülen entwickelt wurde. Die einzigartige Natrix®(Q)Chromatographie-Membran ist ein poröses Polyacrylamid-Hydrogel, das eine hohe Dichte an angehängten quartären Ammonium(Q)-Bindungsgruppen enthält, die direkt innerhalb eines inerten, makroporösen Membrangerüsts polymerisiert sind. Die miteinander verbundene Porenstruktur und die hohe Dichte an funktionellen Gruppen ermöglichen hohe Fließraten (Verweilzeit in Sekunden) mit einem beeindruckendem Durchsatz bis hin zu extrem hohen Beladungen bei gleichzeitiger hervorragender Verunreinigungsreduktion über ein breites Spektrum von Pufferbedingungen. Das Design der Natrix®(Q)Chromatographie-Membran bietet Verbesserungen in Bezug auf Produktivität, Flexibilität, Prozessrobustheit und Wirtschaftlichkeit für jedes Bioprozessdesign. Der Natrix®(Q)-Pilot ist ein dazwischenliegendes Maßstab-Gerät, das zur Überprüfung und Einstellung der Betriebsparameter dient. Der Pilot kann für die klinische und kommerzielle Herstellung in kleinem Maßstab verwendet werden.
mAk nominelle Feinreinigungskapazität: 150 g
Membrankonfiguration: Gefaltet
1 Einheit pro Packung
Starke Anionenaustauschchromatographie-Membran zur Reinigung von Biomolekülen mit einer hohen Dichte an quaternären Aminliganden, die schnelle Durchflussraten und einen hohen Durchsatz bei hoher Beladung ermöglicht und gleichzeitig eine hervorragende Reduzierung von Verunreinigungen gewährleistet
Leistungsmerkmale und Vorteile
Der Natrix® Q-Membranadsorber bietet den Anwendern Folgendes:
  • Hohe Dichte an quaternären Amin-Bindungsstellen, die einen schnellen Massentransfer ermöglichen
  • Hohe Bindungskapazität auch bei schnellen Flussraten
  • Kombination aus Leistung und Geschwindigkeit in einem Plug-and-Play-Geräteformat für den Einmalgebrauch ermöglicht risikoarme, skalierbare Lösungen für die effiziente Reinigung von Biomolekülen.
Verpackung
Doppelt verpackt
Rechtliche Hinweise
NATRIFLO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NATRIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Renaud Jacquemart et al.
Computational and structural biotechnology journal, 14, 309-318 (2016-08-30)
The current processing paradigm of large manufacturing facilities dedicated to single product production is no longer an effective approach for best manufacturing practices. Increasing competition for new indications and the launch of biosimilars for the monoclonal antibody market have put
Mochao Zhao et al.
Vaccine, 37(36), 5491-5503 (2018-04-09)
Affinity chromatography is among the most powerful separation techniques, achieving the finest separation with high yields even in the most challenging feed streams. Incorporating affinity chromatography in vaccine purification has long been attempted by researchers to improve unit yield and
Ying Hou et al.
Biotechnology progress, 31(4), 974-982 (2015-05-29)
Protein A chromatography is widely employed for the capture and purification of monoclonal antibodies (mAbs). Because of the high cost of protein A resins, there is a significant economic driving force to seek new downstream processing strategies. Membrane chromatography has