Merck
1.16883
Millipore
Fractogel® EMD DEAE (M)
Synonym(e):
Fractogel® EMD DEAE (M)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
Qualitätsniveau
ligand
diethylaminoethyl
Beschreibung
weak anion exchanger, suspension in 20% ethanol and 150 mM NaCl (40-90 µm)
Sterilität
sterile (Caustic Stable)
Produktlinie
Fractogel®
Form
resin
Parameter
170 cm/hr flow rate
8 bar max. pressure
Aktive Matrixgruppe
methacrylate
Mittlere Partikelgröße
40-90 μm
Kapazität
100 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
Übergangstemp.
flash point 35 °C (calculated)
Dichte
1.430 g/cm3
Schüttdichte
1000 kg/m3
Anwendung(en)
gene therapy
mAb
vaccine development
Trenntechnik
weak anion exchange
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Das schwache Anionenaustauscherharz Fractogel® zeichnet sich durch die Tentakel-Technologie aus und eignet sich unter anderem zur Aufreinigung von pDNA, zur Entfernung von DNA, RNA und Endotoxinen, zur Aufreinigung von großen Viren und Impfstoffen und zur Blutfraktionierung.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Fractogel® EMD DEAE (M) bietet folgende Vorteile:
  • Hervorragende Bindung an große Viren und Plasmid-DNA
  • Homogene Bindung mit hoher Selektivität und Reinheit
  • Geringere Elutionsvolumina für höchste Reinheitsgrade
  • Kompatibel mit einer Lagerungslösung aus 2,5 % (v/v) wässrigem Benzylalkohol mit 150 mM NaC
Aufgrund des Titrationsverhaltens kann die Ionenaustauschkapazität von pH 2 bis pH 9,5 genutzt werden. Die Trennung von Proteinen beruht auf reversiblen elektrostatischen Wechselwirkungen zwischen den negativ geladenen Bereichen der Oberfläche der Proteine′ und dem Träger. Fractogel® EMD DEAE ermöglicht eine effiziente Protein-Abtrennung, wenn der pH-Wert des Puffers etwa 1 Einheit über ihrem isoelektrischen Punkt (pl) liegt.
Die Stärke der Bindung ist abhängig von:
  • dem Puffersystem
  • dem pH-Wert des Puffers, der die Oberflächenladung des Proteins bestimmt
  • dem Grad der Ionisierung der funktionellen Gruppen des Ionenaustauschers
  • der Konzentration der Gegenionen
  • der Ladungsdichte auf dem Träger (Proteinbindungskapazität)
Verpackung
  • 1.16883.0100: Fractogel® EMD DEAE (M) Harz 100 mL
  • 1.16883.0010: Fractogel® EMD DEAE (M) Harz 10 mL
  • 1.16883.0500: Fractogel® EMD DEAE (M) Harz 500 mL
  • 1.16883.5000: Fractogel® EMD DEAE (M) Harz 5 L
Plastikflasche
Hinweis zur Analyse
Aussehen: Milchig trübe Suspension, frei von Verunreinigungen (Fremdpartikeln)
Mikroskopische Beurteilung: Einheitliche kugelförmige Partikel, keine Agglomerate, keine Feinanteile
Auswaschbare Anteile (Wasser): ≤ 0,03 %
Cer: ≤ 1 µg/g
Druckabfall (Säule: ID=1,6 cm, L=10 cm bei 5 ml/min): ≤ 1 bar
Korngröße (d10): 37 - 45 µm
Korngröße (d50): 48 - 60 µm
Korngröße (d90): 63 - 77 µm
Koloniebildende Einheiten (TAMC + TYMC): ≤ 100 KBE/ml
Endotoxine: ≤ 1,00 EU/ml
Proteinbindungskapazität (Rinderserumalbumin): 80 - 120 mg/ml
Funktionstest (b:a): ≤ 0,25
Funktionstest: Trennung von Conalbumin und Humanserumalbumin
Rechtliche Hinweise
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
95.0 °F
Flammpunkt (°C)
35 °C