Alle Fotos(1)
Key Documents
MSSCNUX00
Millipore
Multiscreen®-96-Well-Platte, fester Boden
U-bottom clear polystyrene plate, non-sterile, pkg of 100 plates
Synonym(e):
MultiScreen® 96-Well-Platte
About This Item
UNSPSC-Code:
41122102
NACRES:
NB.15
Materialien
U-bottom clear polystyrene plate
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
MultiScreen®
Verpackung
pkg of 100 plates
Plattengröße
96 wells
Allgemeine Beschreibung
Multiscreen® 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polystyrol erfüllen die Standardabmessungen der Industrie zur Verwendung in gängigen biochemischen Assay-Plattformen, einschließlich automatisiertem Handling von Flüssigkeiten, Mikrotiterplatten-Lesegeräte und anderen mit Mikrotiterplatten kompatible Vorrichtungen. Mikrotiterplatten aus Polystyrol eignen sich neben der Probenvorbereitung und -lagerung für eine Reihe von biochemischen Assays.
Physikalische Form
Farbcode: Transparent
Sonstige Hinweise
Automationskompatibel: Ja
Rechtliche Hinweise
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany