MSEHNFX40
Multiscreen® 96 well Plate, solid bottom
flat bottom clear polystyrene plate, non-sterile, pkg of 40 plates, high binding surface
Synonym(e):
MultiScreen Solid Plate, Solid Bottom 96-Well Plate, Solid Bottom Plate
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41116158
NACRES:
NB.15
Empfohlene Produkte
Materialien
flat bottom clear polystyrene plate
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
MultiScreen®
Verpackung
pkg of 40 plates
Methode(n)
ELISA: suitable
Plattengröße
96 wells
Größe
96 well
Bindungsart
high binding surface
Allgemeine Beschreibung
Multiscreen® 96-Well-ELISA-Mikrotiterplatten erfüllen die Standardabmessungen der Industrie zur Verwendung in gängigen biochemischen Assay-Plattformen, einschließlich automatisiertem Handling von Flüssigkeiten, Mikrotiterplatten-Lesegeräte und andere mit Mikrotiterplatten kompatible Vorrichtungen. ELISA-Mikrotiterplatten sind mit Medium oder hohen Bindungsfähigkeiten erhältlich.
Physikalische Form
Farbcode: Transparent
Sonstige Hinweise
Automationskompatibel: Ja
Rechtliche Hinweise
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany