MZHVN0W
Multiscreen® 384-Well-Platte
pore size 0.45 μm, PVDF membrane (hydrophilic), non-sterile
Synonym(e):
384-Well-Assayplatte
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane (hydrophilic)
flat bottom wells
polystyrene
Qualitätsniveau
Beschreibung
Opaque/White, Non-Sterile, Filter Plate, Hydrophilic Polyvinylidene Fluoride (PVDF), 0.45 µm pore size membrane, Device material Barex®/TiO2, 10 plates
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
MultiScreen®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
lid
Hersteller/Markenname
MultiScreen®
Parameter
20-100 μL sample volume (per well)
Methode(n)
activity assay: suitable (protein kinase/phosphatase)
bead-based assay: suitable (resin)
ligand binding assay: suitable
receptor binding assay: suitable
solubility assay: suitable
Höhe
14.4 mm
Länge
128 mm
Breite
85.5 mm
Filtrationsfläche
0.09 cm2
Plattengröße
384 wells
Maximales Well-Volumen
100 μL
Arbeitsvolumen
20-100 μL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.45 μm pore size
Bindungsart
low binding surface
Allgemeine Beschreibung
HTS-Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MS beginnen)
– MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für die Hochdurchsatz-Anwendung mit automatisierten Analysegeräten entwickelt. Starre Seitenwände erleichtern die Handhabung und die Platten bieten ausreichend Platz für Barcode-Etiketten. Die Wells sind einzeln versiegelt, um eine Kreuzkontamination bei der Inkubation zu vermeiden, und die Drainage kann abgenommen werden, um Zugang zu den Filtern zu erhalten. Die Filterplatten sind als 96- und 384-Well-Mikrotiterplattformen mit einer breiten Auswahl an Membranen und Kunststoffmaterialien erhältlich.
– Das neue fließoptimierte MultiScreen HTS+ Filterplattendesign von Millipore reduziert unspezifische Bindungen und die Variabilität von Hintergrundrauschen und Signalintensität, insbesondere bei biochemischen Screening-Assays.
Klassische Filterplatten (Plattenbestellnummern, die mit MA beginnen)
– Das Standard-Multiwell-Design ist für viele Anwendungen geeignet, die das Eintauchen des Filters in eine Assay-Schale erfordern. Die leicht abnehmbare Drainage und das spezielle Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zell-Screening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für Anwender von TopCount-Geräten.
Zubehör – MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem
– Das MultiScreenHTS-Vakuumfiltrationssystem wurde speziell zur Verwendung mit den MultiScreenHTS-Filterplatten entwickelt. Diese Kombination erzielt optimale Filtrationseigenschaften und eine nahtlose Integration in automatisierte Laborsysteme.
Millicell-Assayplatten
– Zusätzlich zum traditionellen Assayplattenformat sind Filterplatten auch mit Zellkulturschalen zur Kultivierung und zur Analyse von Suspensionszelllinien und adhärenten Zelllinien erhältlich. Auf Filterplatten gewachsene Zellen differenzieren besser als auf traditionellen Kunststoffsubstraten gewachsene Zellen und liefern in-vivo-ähnlichere Ergebnisse. Diese Filterplatten-Schalen-Kombination kann für verschiedene zelluläre Assays, einschließlich Transport-, Toxizitäts- und Screening-Assays, eingesetzt werden.
Anwendung
Assays
Protein
Bead/Harz-basierte Assays
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Artikel
The enzyme-linked immunosorbent spot (ELISpot ) assay enables visualization of multiple secretory products from a single responding cell. The ELISpot provides both qualitative (type of immune protein) and quantitative (number of responding cells) information.