MAB2168
Anti-Huntingtin Disease (HD/HTT) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, HU-2E8
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Anti-Huntingtin Protein Antibody, a.a. 2146-2541, clone HU-2E8, ascites fluid, clone HU-2E8, Chemicon®
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
ascites fluid
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
HU-2E8, monoclonal
Speziesreaktivität
monkey, human
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HTT(3064) , SLC6A4(6532)
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Neurowissenschaft
Neurodegenerative Krankheiten
Western blot: 1:500-1:5,000
Immunohistochemistry on frozen and microwave oven treated paraffin sections
(human tissue): 1:500-1:5,000
Immunocytochemistry on transfected cells: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable