Wichtige Dokumente
EZBNZ3-160K
Millipore
Benzonase® Endonuclease ELISA Kit
detects and quantifies Benzonase nuclease in 50 μL bioprocessing samples
Synonym(e):
Endonuklease-Nachweis-Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.84
Produktbezeichnung
Benzonase®-Endonuklease-ELISA, kit sufficient for 96 wells
Biologische Quelle
Serratia marcescens
Qualitätsniveau
Verpackung
kit of 1 × 96 wells
Parameter
50 μL sample volume (Overnight assay)
assay range
linearity: 84-111%
(94% Avarage)
recovery range: 117-130%
(124% Average)
sensitivity: 15.63 pg/mL
(LLOQ)
inter-assay cv: ≤8%
intra-assay cv: ≤8%
standard curve range: 0.015-1 ng/mL
Methode(n)
ELISASandwich: suitable
Aufnahme
sample type cell culture supernatant
Anwendung(en)
detection
research use
Nachweisverfahren
colorimetric (450nm/590nm)
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das Benzonase-III-ELISA-Kit ist für den Nachweis von Benzonase-Endonuklease aus Serratia marcescens bestimmt. Bei dem Assay handelt es sich um einen ELISA-Assay mit 96-Well-Streifen; 40 Proben in doppelter Ausführung; kolorimetrischer Nachweis. Dieser Assay wird in den USA hergestellt und ist weltweit verfügbar.
Forschungskategorie: Prozess-Verunreinigungsprüfung
Forschungsunterkategorie: Endonuklease-Tests
Anwendung
Zum Nachweis von Benzonase-Endonuklease
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • ELISA-Capture-Assay.
  • Hochgradig verifiziert.
  • Geeignet für 40 Proben in doppelter Ausführung mit einer 6-Punkt-Standardkurve.
Rechtliche Hinweise
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.