Wichtige Dokumente
CPDI0NJM1
Milli-Q
DI-PAK® (Medium)
Medium: 2.4 kg, Produces deionized water, for use with Milli-DI® systems
Synonym(e):
DI-PAK® Aufreinigungspack
About This Item
UNSPSC-Code:
41104202
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Materialien
cartridge (Mixed bed ion exchange resin and granular carbon)
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Activated carbon : to remove chlorine and organic compounds.
Mixed bed resin : to remove ions.
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
DI-PAK®
Parameter
2.4 kg operating weight
Methode(n)
ion chromatography: suitable
H × B × T
395 mm × 160 mm × 85 mm
Leitfähigkeit
400 μS/cm (Feed water conductivity)
Kompatibilität
for use with Milli-DI®
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das DI-PAK® Aufbereitungspack (mittelgroß) ist eine Einweg-Wasseraufbereitungskartusche zur Verwendung mit den Milli-DI® Systemen. Es erzeugt entionisiertes Wasser mit einem Widerstand von >1 Mohm.cm bei 25 °C unter Verwendung von Leitungswasser als Speisequelle.
Anwendung
Das DI-PAK® Aufbereitungspack (mittelgroß) entfernt Chlor, Kolloide und ionische Verunreinigungen, um eine Ihrer Anwendung entsprechende Wasserqualität zu erzielen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Problemlose Wartung: Das DI-PAK® Aufbereitungspack (mittelgroß) kann ohne Auslaufgefahr innerhalb von Sekunden ausgetauscht werden. Die LED-Anzeige warnt Sie, wenn das Pack ausgetauscht werden muss.
  • Das System ermöglicht die Aufbereitung von ca. 300 L Wasser mit einem Widerstand von >1 Mohm.cm bei 25 °C (Leitfähigkeit des Speisewassers = 400 mS/cm und gelöstes CO2 = 0 ppm).
  • Der Aufbereitungsprozess wird durch Aktivkohle und Ionenaustausch bewirkt.
  • Erzeugt 3–5 L reines Wasser pro Tag.
  • Speisewasserquelle: Leitungswasser.
Rechtliche Hinweise
DI-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLI-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany