Wichtige Dokumente
CPDI000L1
Milli-Q
DI-PAK® Aufreinigungspack (groß)
Large: 4.7 kg, Produces deionized water, for use with Milli-DI® systems
Synonym(e):
DI-PAK® Aufreinigungspack
About This Item
UNSPSC-Code:
41104202
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Materialien
cartridge (mixed bed ion exchange resin and activated carbon)
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
Activated carbon : to remove chlorine and organic compounds.
Mixed bed resin : to remove ions.
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
DI-PAK®
Parameter
4.7 kg operating weight
Methode(n)
ion chromatography: suitable
H × B × T
520 mm × 160 mm × 85 mm
Leitfähigkeit
400 μS/cm (Feed water conductivity)
Kompatibilität
for use with Milli-DI®
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das DI-PAK® Aufbereitungspack (groß) ist eine Einweg-Wasseraufbereitungskartusche zur Verwendung mit Milli-DI® Systemen. Sie produziert entionisiertes Wasser mit einem Widerstand von >1 MΩ-cm bei 25 °C, wobei Leitungswasser als Speisequelle verwendet wird.
Anwendung
Das DI- PAK® Aufbereitungspack (groß) entfernt Chlor, Kolloide und ionische Verunreinigungen, um die für Ihre Anwendung erforderliche Wasserqualität zu erreichen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einfache Wartung: Das DI-PAK® Aufbereitungspack (groß) kann in Sekundenschnelle ausgetauscht werden, ohne dass eine Gefahr des Auslaufens besteht. Die LED-Anzeige signalisiert, wenn das Pack ausgetauscht werden muss.
  • Das Aufbereitungspack ermöglicht die Aufreinigung von ca. 300 L Wasser mit einem Widerstand von >1 MΩ-cm bei 25 °C (Leitfähigkeit des Speisewassers = 400 mS/cm und gelöstes CO2 = 0 ppm).
  • Der Reinigungsprozess nutzt Aktivkohle und Ionenaustauschertechnologie.
  • Produziert 3 bis 5 L Reinwasser pro Tag
  • Speisewasserquelle: Leitungswasser
Rechtliche Hinweise
DI-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLI-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany