Wichtige Dokumente
CPDI000S1
Milli-Q
DI-PAK® StartPak 1 (Klein)
Small: L - 12.7 cm, For the production of de-ionized water
Synonym(e):
DI-PAK® Aufreinigungspack
About This Item
UNSPSC-Code:
41104202
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Materialien
polypropylene and polyethylene
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
removal of volatile organic compound
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
VOC-Pak®
Parameter
(Resistivity at 18.2 MΩ.cm at 25 °C)
Effektive L
12.7 cm
Verunreinigungen
<5 ppb TOC
Kompatibilität
for use with AFS®
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Plus
for use with Milli-Q® Synthesis
for use with Q-POD® Element
for use with RiOs-DI® Clinical
for use with RiOs Large
for use with Super-Q® Ultrapure High Flow Water Systems
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
CPDI000S1 DI-PAK® StartPak 1 (klein) eignet sich zur Herstellung von entionisiertem Wasser mit einem Widerstand von > 1 MΩ.cm bei Zugabe von trinkbarem Leitungswasser. Für die Reinigung werden Ionenaustauscherharze eingesetzt. Eine dünne Schicht Aktivkohle wird verwendet, um freies Chlor und einige organische Kontaminanten zu entfernen.
Anwendung
CPDI000S1 DI-PAK® StartPak 1 (Klein) wird eingesetzt zur Herstellung von deionisiertem Wasser für Experimente wie u. A. die Erzeugung einer Dampfatmosphäre in Wärmebehandlungsapparaten zur Erzeugung eines Aktivkohle-Adsorptionsmittel mit großer Oberfläche und zur Reinigung von Zellkulturmedien.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Verwendet Tiefenfiltrations- und Ionenaustausch-Technologien.
  • Adsorptionsmittel: silberimprägnierte Aktivkohle (Activated Carbon, AC)
  • Quelle des Speisewassers: Leitungswasser
Rechtliche Hinweise
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
DI-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS-DI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Super-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
VOC-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kelen J R da Costa et al.
Cell and tissue research, 376(2), 221-231 (2019-01-13)
Testosterone (T) has been suggested as a promising agent in the bone osteointegration when incorporated in a bioceramic/polymer combination for the local application. The objective of this study was to evaluate the activity of a testosterone composite of poly (lactic-co-glycolic