Merck
B26524
Millipore
Analoges Druckmessgerät mit Hygienemembranschutz
About This Item
UNSPSC-Code:
23151800
eCl@ss:
32031690
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Fitting
3/4 in. sanitary clamp
Allgemeine Beschreibung
Das analoge Druckmessgerät mit Hygienemembranschutz ist und Zubehör für den Pellicon® Mini Kassettenhalter, der ein einfaches Design hat, wodurch die Prozessentwicklung und die pharmazeutische Herstellung in kleinem Maßstab unkompliziert und effizient wird.
Mit dem Pellicon® Mini Halter können eine bis drei Pellicon® 2 Mini Kassetten parallel oder Pellicon® 3 Kassetten verwendet werden. Dieser hygienische Halter wird mit einem kleinen Drehmomentschlüssel festgezogen, um die Kassetten zwischen der Verteilerplatte, die die Flüssigkeit in die Kassette hinein und aus der Kassette heraus transportiert, und der Endplatte, die die Kassetten zusammenhält, zusammenzudrücken.
Der Minihalter ist für die Prozessentwicklung und die pharmazeutische Herstellung in kleinem Maßstab konzipiert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Der Mini Halter und das analoge Druckmessgerät mit Hygienemembranschutz ist für die Prozessentwicklung und pharmazeutische Herstellung kleiner Volumina konzipiert.
Rechtliche Hinweise
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany