XX42PFK01
Pellicon® Mini-Halter-Verschraubungs-Kit, Polypropylen
Allgemeine Beschreibung
Das Pellicon® Minihalter-Verschraubungs-Kit aus Polypropylen ist ein Zubehör für den Pellicon® Minikassettenhalter und hat ein einfaches Design, wodurch die Prozessentwicklung und die pharmazeutische Herstellung in kleinem Maßstab unkompliziert und effizient wird.
Mit dem Pellicon® Minihalter können eine bis drei Pellicon® 2 Minikassetten parallel oder Pellicon® 3 Kassetten verwendet werden. Dieser hygienische Halter wird mit einem kleinen Drehmomentschlüssel festgezogen, um die Kassetten zwischen der Verteilerplatte, die die Flüssigkeit in die Kassette hinein und aus der Kassette heraus transportiert, und der Endplatte, die die Kassetten zusammenhält, zusammenzudrücken.
Der Minihalter ist für die Prozessentwicklung und die pharmazeutische Herstellung in kleinem Maßstab konzipiert.
Mit dem Pellicon® Minihalter können eine bis drei Pellicon® 2 Minikassetten parallel oder Pellicon® 3 Kassetten verwendet werden. Dieser hygienische Halter wird mit einem kleinen Drehmomentschlüssel festgezogen, um die Kassetten zwischen der Verteilerplatte, die die Flüssigkeit in die Kassette hinein und aus der Kassette heraus transportiert, und der Endplatte, die die Kassetten zusammenhält, zusammenzudrücken.
Der Minihalter ist für die Prozessentwicklung und die pharmazeutische Herstellung in kleinem Maßstab konzipiert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Der Minihalter und das Pellicon® Mini-Halter-Verschraubungs-Kit aus Polypropylen ist für die Prozessentwicklung und kleinvolumige pharmazeutische Fertigung ausgeführt.
Rechtliche Hinweise
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany