XX42P0080
Pellicon® Edelstahl-Halter
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
23151800
eCl@ss:
32031690
Empfohlene Produkte
Materialien
316L stainless steel
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Höhe
25.4 cm (10 in.)
Länge
28 cm (11 in.)
Breite
19 cm (7.5 in.)
Gewicht
24 kg (52 lb)
Allgemeine Beschreibung
Pellicon® Edelstahl-Halter
Rechtliche Hinweise
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany