Wichtige Dokumente
AB5718
Sigma-Aldrich
Anti-Hey L/HRT3 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
IHC
WB
Speziesreaktivität:
human, mouse
Methode(n):
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
1
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
human, mouse
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... HEYL(26508)
Spezifität
Recognizes Hey L / HRT3, a Helix-loop-helix class of transcription factor.
Immunogen
Synthetic peptide, amino acids 34-47 of human Hey L / HRT3.
Anwendung
Anti-Hey L/HRT3 Antibody detects level of Hey L/HRT3 & has been published & validated for use in WB, IH.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable