8.14576
Bis(2-ethylhexyl)sebacat
for synthesis
Synonym(e):
Bis(2-ethylhexyl)sebacat, Di-2-ethylhexyl-sebecat
About This Item
Dampfdruck
<0.01 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
bp
>250 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-55 °C
Übergangstemp.
flash point >200 °C
Dichte
0.91 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(CC(CCCC)CC)C(=O)CCCCCCCCC(=O)OCC(CCCC)CC
InChI
1S/C26H50O4/c1-5-9-17-23(7-3)21-29-25(27)19-15-13-11-12-14-16-20-26(28)30-22-24(8-4)18-10-6-2/h23-24H,5-22H2,1-4H3
InChIKey
VJHINFRRDQUWOJ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Optimierung ionenselektiver Sensoren: Die Forschungsergebnisse unterstreichen die wichtige Rolle von Bis(2-ethylhexyl)-sebacat bei der Verbesserung der Leistung ionenselektiver Sensoren, insbesondere durch die Optimierung der Kombination von Ionenaustauschern und Weichmachern zur Verbesserung der Reaktionsfähigkeit und Haltbarkeit von Sensoren (Stelmach et al., 2024).
- Schmiermittelviskosität bei unterschiedlichen Temperaturen: Eine Studie zur Untersuchung der Viskosität von esterbasierten Schmiermitteln, einschließlich Bis(2-ethylhexyl)-sebacat, über verschiedene Temperaturen hinweg lieferte wichtige Erkenntnisse für industrielle Anwendungen, die eine konstante Leistung unter verschiedenen thermischen Bedingungen erfordern (Sarpa et al., 2023).
- Studie zum Verhalten ionischer Flüssigkeiten in plastifizierten Membranen: Die Forschungsarbeit an Bis(2-ethylhexyl)-sebacat untersuchte seine Auswirkungen auf die Eigenschaften von Polymermembranen, die mit ionischen Flüssigkeiten verwendet werden, und trug so zu einem besseren Verständnis des Membranverhaltens bei elektrochemischen Anwendungen bei (Pokhvishcheva et al., 2022).
- Verbesserung biologisch abbaubarer Kunststoffe: Die Anwendung von Bis(2-ethylhexyl)-sebacat in Poly-Milchsäure für die Verpackungsindustrie wurde untersucht und belegt seine Wirksamkeit bei der Verbesserung der Flexibilität und Verarbeitbarkeit von biologisch abbaubaren Kunststoffen (Gzyra-Jagieła et al., 2021).
Hinweis zur Analyse
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,913–0,916
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
awg