Wichtige Dokumente
8.18757
Sigma-Aldrich
2,3-Dimercapto-1-propanol
for synthesis
Synonym(e):
2,3-Dimercapto-1-propanol, Dithioglycerin, Dimercaprol
About This Item
Lineare Formel:
HOCH2CH(SH)CH2SH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.23
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
200-433-7
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
7.4 hPa ( 100 °C)
Qualitätsniveau
pH-Wert
5.0-6.5 (20 °C in H2O, saturated solution)
bp
63-68 °C/0.27 hPa
Übergangstemp.
flash point >112 °C
Dichte
1.24 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
SC(CS)CO
InChI
1S/C3H8OS2/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChIKey
WQABCVAJNWAXTE-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Antibakterielle und Antifouling-Eigenschaften lipophiler Bismutverbindungen: In dieser Studie wird die Synthese von Bismut-2,3-dimercapto-1-propanol (BAL) in einem antibakteriellen Kontext erörtert. Dabei werden die möglichen Einsatzbereiche bei der Hemmung des Biofoulings hervorgehoben (Badireddy & Chellam, 2014).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (iodometrisch): ≥ 98,0 %
Dichte (d 20 °C/4 °C): 1,242–1,246
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
233.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
112 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1