Alle Fotos(1)
Key Documents
8.18026
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl azide
for synthesis
Synonym(e):
Azidotrimethylsilan
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3SiN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
115.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
225-078-5
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥90.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
300 °C
Übergangstemp.
flash point 6 °C
Dichte
0.87-0.88 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C3H9N3Si/c1-7(2,3)6-5-4/h1-3H3
InChIKey
SEDZOYHHAIAQIW-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 90.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0.870 - 0.880
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
42.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
6 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1