Merck
471712
Sigma-Aldrich
tert-Butanol
anhydrous, ≥99.5%
Synonym(e):
2-Methyl-2-propanol, tert-Butylalkohol, Trimethylcarbinol
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
Beilstein:
906698
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
Assay
≥99.5%
Form
solid or liquid
Selbstzündungstemp.
896 °F
Expl.-Gr.
8 %
Verunreinigungen
<0.005% water
Abdampfrückstand
<0.0003%
Brechungsindex
n20/D 1.387 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C)
bp
83 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
23-26 °C (lit.)
Löslichkeit
water: miscible
Dichte
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
InChIKey
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
tert-Butanol (tBA) ist ein tertiärer Alkohol. Er durchläuft in Gegenwart eines festen Säurekatalysators eine Dehydrierung durch reaktive Destillation, um Isobutylen mit hoher Selektivität zu bilden. Die Lipase-vermittelte Alkoholyse von Sojaöldeodorisierungsmitteldestillat (SODD) wurde in tBA (als Reaktionsmedium) durchgeführt, um Biodiesel zu erzeugen. Die Bildung von 2-tert-Butyl-p-kresol (TBK), 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol (DTBK) und tert-Butyl-p-tolylether, wenn p-Kresol in Gegenwart von 12-Wolframatophosphorsäure auf Zirkondioxid (TPA/ZrO2) als Katalysator eine Butylierung durch tBA durchläuft wurde beschrieben. Das Wechselwirkungsverhalten von tBA auf der Si (001)-(2x1)-Fläche wurde durch die Ab-initio-Dichtefunktionaltheorie (DFT) auf Grundlage des Pseudopotential-Ansatzes bewertet.
Anwendung
  • Synthesis of Ribose - Oleic Acid Esters in the Presence- and Absence of Candida antarctica Lipase B.: Im Rahmen dieser Studie wird die Synthese von Ribose-Ölsäureestern untersucht, wobei tert-Butanol als Lösungsmittel sowohl mit als auch ohne Lipase B von Candida antarctica verwendet wird. Im Rahmen dieser Studie wird die Effizienz und Wirksamkeit des enzymkatalysierten Prozesses untersucht, wobei die Auswirkungen von tert-Butanol auf die Synthesereaktion hervorgehoben werden. Die Ergebnisse tragen zum Verständnis der Veresterungsverfahren in der analytischen Chemie bei und bieten potenzielle Anwendungsmöglichkeiten bei der Entwicklung neuer synthetischer Methoden (Çetinkaya et al., 2020).
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
59.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
15 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lipase-catalyzed biodiesel production from soybean oil deodorizer distillate with absorbent present in tert-butanol system.
Wang L, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 43(1), 29-32 (2006)
Atomic and electronic properties of tert-butanol on the Si (001)-(2?1) surface.
Kaderoglu C, et al.
European Physical Journal B: Condensed Matter and Complex Systems, 76(3), 359-363 (2010)
Tert-butanol dehydration to isobutylene via reactive distillation.
Knifton JF, et al.
Catalysis Letters, 73(1), 55-57 (2001)
Alkylation of p-cresol with tert-butanol catalyzed by heteropoly acid supported on zirconia catalyst.
Devassy BM, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 210(1), 125-130 (2004)
Zaida Lentini et al.
Frontiers in plant science, 11, 522-522 (2020-05-28)
Embryo rescue (ER) in cassava breeding has several relevant applications, from the recovery of broad crosses to the recovery of seeds from the standard pollination program. Cassava fruit setting may drop from 100%, during the 1st week after pollination, to
Artikel
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.