Wichtige Dokumente
8.14173
Sigma-Aldrich
Polyethylene glycol dimethyl ether 250
for synthesis
Synonym(e):
Polyethylene glycol dimethyl ether 250
About This Item
Lineare Formel:
CH3O(CH2CH2O)nCH3
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
NACRES:
NA.05
Dampfdruck
<1 Pa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
210 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Expl.-Gr.
0.5 % (v/v)
Kinematische Viskosität
7.8 cSt(20 °C)
bp
241 °C
mp (Schmelzpunkt)
-23 °C
Übergangstemp.
flash point 135 °C
Dichte
1.03 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(CCOC)C
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Polyethylene glycol dimethyl ether 250 for synthesis. CAS 24991-55-7, chemical formula CH₃O(CH₂CH₂O)nCH₃.
Hinweis zur Analyse
Hydroxylzahl: ≤ 30
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.028 - 1.038
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
275.0 °F
Flammpunkt (°C)
135 °C