Wichtige Dokumente
8.11866
Sigma-Aldrich
Kronenether/Dicyclohexyl-18-krone-6
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
Synonym(e):
Kronenether/Dicyclohexyl-18-krone-6, Dicyclohexyl-18-krone-6, 2,5,8,15,18,21-Hexaoxatricyclo-[20.4.0.09,14]hexacosan
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H36O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
372.50
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
240-216-4
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (GC)
Form
powder
Wirksamkeit
176 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp (Schmelzpunkt)
46-50 °C
Übergangstemp.
flash point 113 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C20H36O6/c1-2-6-18-17(5-1)23-13-9-21-11-15-25-19-7-3-4-8-20(19)26-16-12-22-10-14-24-18/h17-20H,1-16H2
InChIKey
BBGKDYHZQOSNMU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Komplexbildung und thermodynamische Parameter zwischen makrozyclischen 15-Krone-5,1,4,8,11-tetrathiacyclotetradecan- und 1,7-Diaza-12-Krone-4 Liganden: Diese Studie enthält Informationen zu Dicyclohexyl-18-Krone-6 (DCH18C6) und seinen Wechselwirkungen mit anderen Kronenethern und ihren Solvatisierungseigenschaften in verschiedenen Lösungsmitteln. Sie hebt das thermodynamische Verhalten dieser makrozyclischen Verbindungen in Lösung hervor (MS Kazemi, B Shamshirgaran, 2016).
  • Silber(I)-Extraktion mit Benzo-18-Krone-6-ether aus Wasser in 1,2-Dichlorethan: Diese Forschungsarbeit untersucht die Extraktionseigenschaften von Silberionen unter Verwendung von Benzo-18-Krone-6-ether, dessen Verhalten dem von Dicyclohexyl-18-Krone-6 ähnelt und somit vergleichende Einblicke in die Verwendung von Kronenethern für den Ionentransport und die Extraktion bietet (Y Kudo, S Ikeda, S Morioka, S Tomokata, 2017).
  • Trennung und Anreicherung von Rb (I) in Dicyclohexan-18-Krone-6(DCH18C6)/PVC-Polymer-Einschlussmembranen unterstützt durch elektrisches Feld: In diesem Artikel wird die Anwendung von DCH18C6 in Polymer-Einschlussmembranen für die selektive Trennung und Anreicherung von Rubidiumionen erörtert und der Nutzen von Kronenethern in der Membrantechnologie demonstriert (X Meng, Y Tian, MY Tang, R Qiao, 2021).
  • Extraktion von Gd3+- und UO22+-Ionen mit Polystyrol-Dibenzo-Kronenether (DB18C6) mit Octanol und Nitrobenzol: Diese Studie zur molekularen Dynamik bietet Einblicke in die Extraktionsprozesse von Metallionen unter Verwendung eines strukturell ähnlichen Kronenethers, die die Extraktionsfähigkeiten von Dicyclohexyl-18-Krone-6 in ähnlichen Situationen widerspiegeln könnten (P Sappidi, S Namsani, SM Ali, JK Singh, 2018).
  • Eine einfache Herstellung von mit Dicyclohexan-18-Krone-6-ether imprägnierten Titanat-Nanoröhren zur Entfernung von Strontium aus sauren Lösungen: Zeigt die Verwendung von DCH18C6 zur Entfernung von Strontium aus sauren Lösungen und unterstreicht das Potenzial des Kronenethers bei der Beseitigung von Umweltbelastungen und beim Management radioaktiver Abfälle (J Ma, Y Zhang, J Ouyang, X Wu, J Luo, s Liu, 2019).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97,0 % (a/a)
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1