Wichtige Dokumente
8.08803
Sigma-Aldrich
Zinc(II) acetylacetonate
for synthesis
Synonym(e):
Bis(pentan-2,4-dionato)-zink(II), Bis(acetylacetonato)-zink(II)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H14O4Zn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
EG-Index-Nummer:
237-860-3
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
powder
Selbstzündungstemp.
580 °C
pH-Wert
10 (20 °C, 4 g/L in H2O)
bp
129-131 °C/13 hPa
mp (Schmelzpunkt)
124-126 °C
Löslichkeit
6.9 g/L
Schüttdichte
500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Zn+2].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/2C5H7O2.Zn/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
InChIKey
NHXVNEDMKGDNPR-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (aus Zn): ≥ 95.0 %
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable