71341
pRSFDuet-1 DNA - Novagen
Synonym(e):
pRSFDuet-1 Vector
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41106602
NACRES:
NA.51
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Promotor
Promoter name: T7
Auswahl
kanamycin
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
pRSFDuet-1 wurde für die Coexpression von zwei Zielgenen entwickelt. Der Vektor kodiert zwei Multiple Cloning Sites (MCS) bzw. Polylinker, denen jeweils ein T7-Promoter, ein lac-Operon und eine Ribosomenbindungsstelle (RBS) vorausgeht. Der Vektor enthält auch das pRSF1030-Replikon (auch als NTP1 bekannt), das LacI-Gen und den Kanamycin-Resistenzmarker.
Anwendung
pRSFDuet-1 DNA - Novagen wurde als Vektor verwendet:
- zum Klonen von DNA-Fragmenten von Defensin α 5 (DEFA5) für die rekombinante Expression
- zum Klonen der Kodierungsregion von Mad1597–719
- zum Klonen der globulären Domäne von Bombyx mori Spc24 (73-162aa) mit einem N-terminalen 6X His-Tag für die Generierung des bakteriellen Expressionskonstrukts B. mori 6xHis-Spc24(73-162)-Spc25(70-211) pRSF-DUET1
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Nuria Cortes-Silva et al.
Current biology : CB, 30(4), 561-572 (2020-02-08)
Accurate chromosome segregation requires assembly of the multiprotein kinetochore complex at centromeres. In most eukaryotes, kinetochore assembly is primed by the histone H3 variant CenH3 (also called CENP-A), which physically interacts with components of the inner kinetochore constitutive centromere-associated network