Merck
70956-M
Sigma-Aldrich
Kompetente Rosetta(DE3)pLysS-Zellen – Novagen
Escherichia coli, rod shaped
Synonym(e):
Rosetta competent cells
About This Item
UNSPSC-Code:
41106202
NACRES:
NA.81
product name
Kompetente Rosetta(DE3)pLysS-Zellen – Novagen, Rosetta host strains are BL21 derivatives designed to enhance the expression of eukaryotic proteins that contain codons rarely used in E. coli. T7 lysozyme expression suppresses basal T7 expression.
Biologische Quelle
Escherichia coli
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Wachstumsmodus
adherent or suspension
Morphologie
rod shaped
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Genotyp: F-ompT hsdSB(rB- mB-) gal dcm (DE3) pLysSRARE (CamR)
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier here zu finden.
Rosetta-Wirtsstämme sind BL21-Derivate zur besseren Expression eukaryotischer Proteine, die Codons enthalten, die nur selten in E. coli verwendet werden. Diese Stämme stellen tRNAs für AGG-, AGA-, AUA-, CUA-, CCC- und GGA-Codons in einem kompatiblen Chloramphenicol-resistenten Plasmid bereit. Daher ermöglichen die Rosetta-Stämme eine “universale” Translation, die ansonsten auf die in E. coli vorhandenen Codons beschränkt wäre. Die tRNA-Gene werden von ihren nativen Promotern abgeleitet. In Rosetta(DE3)pLysS befinden sich die seltenen tRNA-Gene auf demselben Plasmid, das auch das T7-Lysozym-Gen trägt.
DE3 weist darauf hin, dass der Wirt ein Lysogen von λDE3 ist und daher eine chromosomale Kopie des T7-RNA-Polymerase-Gens enthält, das durch den lacUV5-Promoter kontrolliert wird. Solche Stämme eignen sich zur Herstellung von Protein aus Zielgenen, die in pET-Vektoren kloniert werden, wobei IPTG als Induktor verwendet wird.
pLysS-Stämme exprimieren T7-Lysozym, das die basale Expression von T7-RNA-Polymerase vor der Induktion weiter unterdrückt, wodurch die pET-Rekombinanten, welche Zielproteine codieren, die das Zellwachstum und die Zellviabilität beeinflussen, stabilisiert werden.
Rosetta-Wirtsstämme sind BL21-Derivate zur besseren Expression eukaryotischer Proteine, die Codons enthalten, die nur selten in E. coli verwendet werden. Die Expression von T7-Lysozym unterdrückt die basale T7-Expression.
Komponenten
0,4 ml1 mlKomponente
•2 × 0,2 ml5 × 0,2 mlKompetente Rosetta(DE3)pLysS-Zellen
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC-Medium
•2 ng2 ngTest-Plasmid
Warnhinweis
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2