Merck
71351-M
Sigma-Aldrich
Rosetta-gami 2(DE3)-kompetente Zellen *- Novagen
Escherichia coli, rod shaped
About This Item
UNSPSC-Code:
41106202
NACRES:
NA.81
Produktbezeichnung
Rosetta-gami 2(DE3)-kompetente Zellen *- Novagen, Rosetta-Gami 2 host strains allows for enhanced disulfide bond formation and enhanced expression of eukaryotic proteins that contain codons rarely used in E. coli.
Biologische Quelle
Escherichia coli
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Novagen®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Wachstumsmodus
adherent or suspension
Morphologie
rod shaped
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Zelltransformation
transformation efficiency: 2×106 cfu/μg
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−70°C
Allgemeine Beschreibung
Genotyp: Δ(ara-leu)7697 ΔlacX74 ΔphoA PvuII phoR araD139 ahpC galE galK rpsL (DE3) F′[lac+ lacIq pro] gor522::Tn10 trxB pRARE2 (CamR, StrR, TetR)
Dieses Produkt enthält genetisch veränderte Organismen (GVO). In der EU sind GVO durch die Richtlinien 2001/18/EG und 2009/41/EG des Europäischen Parlaments und Rates und ihre nationale Umsetzung in den Mitgliedstaaten reguliert. Wir sind aufgrund dieser Vorschriften gesetzlich verpflichtet, bestimmte Informationen zu Ihrer Person und zu der Einrichtung, in der die GVO verwendet werden, anzufordern. Das Endverbleibserklärungsformular (EVE-Formular) ist hier here zu finden.
Rosetta-gami 2-Wirtsstämme verbinden und nutzen die Vorteile der Rosetta 2- und Origami 2-Stämme zur Minderung der Codonverwendung und Verbesserung der Bildung von Disulfidbindungen im Zytoplasma, wenn heterologe Proteine in E. coli exprimiert werden. Diese trxB/gor-Mutanten sind kompatibel mit Kanamycin-resistenten Vektoren und enthalten das Chloramphenicol-resistente pRARE2-Plasmid, das sieben seltene tRNAs liefert.
DE3 weist darauf hin, dass der Wirt ein Lysogen von λDE ist und daher eine chromosomale Kopie des T7-RNA-Polymerase-Gens enthält, das durch den lacUV5-Promoter kontrolliert wird. Solche Stämme eignen sich zur Herstellung von Protein aus Zielgenen, die in pET-Vektoren kloniert werden, wobei IPTG als Induktor verwendet wird.
Rosetta-Gami 2-Wirtsstämme verbessern die Bildung von Disufidbindungen und die Expression eukaryotischer Proteine, die Codons enthalten, die nur selten in E. coli verwendet werden.
Komponenten
0,4 ml1 mlKomponente
•2 × 0,2 ml5 × 0,2 mlRosetta-gami 2(DE3)-kompetente Zellen
•2 × 2 ml4 × 2 mlSOC-Medium
•10 µl10 µlTestplasmid
Warnhinweis
Toxizität: Mehrere Toxizitätswerte, siehe MSDS (O)
Rechtliche Hinweise
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13