Merck
1.06585
SAFC
di-Natriumhydrogenphosphat
anhydrous, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JPE, USP, E 339
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Natriumphosphat, sec-Natriumphosphat, Dinatriumphosphat, Natriumhydrogenphosphat, di-Natriumhydrogenphosphat
About This Item
Lineare Formel:
Na2HPO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
141.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
E-Nummer:
E339
EG-Index-Nummer:
231-448-7
Agentur
BP
JPE
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPROVE® EXPERT
Form
solid
pH-Wert
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp (Schmelzpunkt)
250 °C (decomposition)
Anwendung(en)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChIKey
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Es kann eine schwierige Herausforderung sein, den richtigen Hilfsstoff zu finden, der sowohl Ihre als auch die regulatorischen Anforderungen erfüllt. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Wasserfreies Dinatriumhydrogenphosphat wird in der Regel als Phosphatpuffersystemkomponente für das Downstream-Processing von Biomolekülen in Chromatografieverfahren oder für die flüssige Endformulierung verwendet.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable