Alle Fotos(1)
Key Documents
616395
Sigma-Aldrich
Transferrin, Apo-, menschliches Plasma
Synonym(e):
Transferrin, Apo-, menschliches Plasma
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
pI 
5.8
Kapazität
1.20-1.60 μg/mg binding capacity (iron)(total)
Löslichkeit
water: 10 mg/mL
Kationenspuren
Fe: <0.01%
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Natives Apo-Transferrin aus menschlichem Plasma. Transferrin ist ein Serumprotein, das an der Bindung und dem Transport von Eisen beteiligt ist. Im Wesentlichen frei von Eisen.
Natives Apo-Transferrin aus menschlichem Plasma. Transferrin ist ein wichtiges eisenbindendes Serumprotein, das im menschlichen Plasma oder Serum in Konzentrationen von 3 mg/ml vorkommt. Seine Konzentration korreliert mit der Gesamteisenbindungskapazität des Serums, und sein Gehalt wird durch die Verfügbarkeit von Eisen reguliert (Gesamteisenbindungskapazität: 1,20–1,60 μg/mg). Es entfaltet eine bakteriostatische und fungistatische Wirkung und ist für die Eisenverwertung durch die häminsynthetisierenden Retikulozyten von wesentlicher Bedeutung. Wird im Knochenmark als Tf-gebundenes Eisen abgelagert. Weist einen pI von 5,8 auf.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 10 mM Natriumphosphat, pH 7,4.
Angaben zur Herstellung
Aus Plasma hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (4 °C). Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 2 Wochen haltbar.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3