Wichtige Dokumente
598502
Sigma-Aldrich
Thioredoxin-Reduktase, Hefe, rekombinant, E. coli
Synonym(e):
ryNTR
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.54
Rekombinant
expressed in E. coli
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized solid
Spezifische Aktivität
≥5 units/mg protein
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
aqueous buffer, pH 7.0: soluble
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Rekombinante Thioredoxin-Reduktase aus Hefe, exprimiert in E. coli. Thioredoxin-Reduktase aus Hefe ist ein Flavoprotein, das kein Selenocystein (SeCys) enthält. Es katalysiert die NADPH-abhängige Reduktion von Thioredoxin sowie von anderen endogenen und exogenen Proteinen. Spielt eine wichtige Rolle bei vielen Aspekten der Zellfunktion, einschließlich des Schutzes vor oxidativem Stress / vor Verletzungen, Zellwachstum und -transformation sowie dem Recycling von Ascorbat aus seiner oxidierten Form.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine Einheit ist definiert als die Enzymmenge, die eine Absorptionsänderung von 1 bei 412 nm unter Verwendung von 200 µM NADPH und 5 mM DTNB, pro Minute bei 25 °C, pH 7,0, bewirkt.
Physikalische Form
Lyophilisiert aus 150 mM NaCl, 20 mM Phosphatpuffer, pH-Wert 7,4.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-70 °C). Stammlösungen sind bei einer Temperatur von 4 °C bis zu 1 Monat lang und bei einer Temperatur von -70 °C bis zu 3 Monate lang haltbar.
Sonstige Hinweise
Mustacich, D. und Powis, G. 2000. Biochem. J.346, 1.
Wang, P.F., et al. 1998. Biochemistry37, 16378.
Holmgren, A., 1979. J. Biol. Chem. 254, 9627.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable