Wichtige Dokumente
582243
Sigma-Aldrich
Tetanustoxin, Clostridium tetani – Calbiochem
Tetanus toxin is produced by Clostridium tetani. Composed of a 100 kDa heavy and a 50 kDa light chain joined by a single interchain disulfide bond.
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Verfügbarkeit
not available in Canada,
Lagerbedingungen
OK to freeze
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Das Tetanustoxin wird von Clostridium tetani produziert. Besteht aus einer 100 kDa schweren und einer 50 kDa leichten Kette, die durch eine einzige Disulfidbindung zwischen den Ketten verbunden sind.
Das Tetanustoxin wird von dem anaeroben Bazillus Clostridium tetani produziert und ist eines der tödlichsten bekannten Toxine. Besteht aus zwei Polypeptidketten, die durch eine einzige Disulfidbindung zwischen den Ketten verbunden sind. Die schwere Kette (~100 kDa) ist an der Bindung an die Nervenendigungen, der Internalisierung, dem retrograden axonalen Transport und der Membrantranslokation der leichten Kette (~50 kDa) in das neuronale Cytosol beteiligt. Die leichte Kette hemmt die Freisetzung von Neurotransmittern nach Reduktion der Disulfidbrücke.
Wird von dem anaeroben Bazillus Clostridium tetani produziert. Tetanustoxin ist eines der tödlichsten bekannten Toxine. Besteht aus zwei Polypeptidketten, die durch eine einzige Disulfidbindung zwischen den Ketten verbunden sind. Die schwere Kette (100 kDa) ist an der Bindung an die Nervenenden, der Internalisierung, dem retrograden axonalen Transport und der Translokation der leichten Kette (50 kDa) in das neuronale Zytosol beteiligt. Die leichte Kette hemmt die Freisetzung von Neurotransmittern nach Reduktion der Disulfidbrücke.
Biochem./physiol. Wirkung
Bindet GT1b Gangliosid in einem Hämagglutinationstest
Primäres Ziel
Tetanustoxin ist eines der tödlichsten bekannten Toxine
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Warnhinweis
Toxizität: Hochgiftig (H)
Rekonstituierung
Das chargenspezifische Rekonstituierungsvolumen entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °C). Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 1 Monat haltbar.
Hinweis zur Analyse
Einzelbande mittels SDS-PAGE
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Montecucco, C., et al. 1994. FEBS Lett. 346, 92.
Wellhöner, H.H., et al. 1987. J. Biol. Chem. 262, 17374.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - STOT SE 1
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3