580222
Tau Aggregation Inhibitor, ATPZ, Cpd16
Synonym(e):
Tau Aggregation Inhibitor, ATPZ, Cpd16, 5-amino-3-(4-chlorophenyl)-N-cyclopropyl-4-oxo-3,4-dihydrothieno[3,4-d]pyridazine-1-carboxamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
orange
Löslichkeit
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Warnhinweis
Rekonstituierung
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable