5.06300
TrkB Agonist, 7,8-Dihydroxyflavone
Synonym(e):
TrkB Agonist, 7,8-Dihydroxyflavone, 7,8-DHF
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
yellow
Löslichkeit
DMSO: 100 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1c2c(ccc(c2O)O)C(=O)C=C1c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O4/c16-11-7-6-10-12(17)8-13(19-15(10)14(11)18)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,16,18H
InChIKey
COCYGNDCWFKTMF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
TrkB
Verpackung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Marongiu, D., et al. 2013. Eur. J. Pharmacol.709, 64.
Jang, S., et al. 2010. PNAS107, 2687.
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable