Wichtige Dokumente
H4914
Honokiol
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
5,3′-Diallyl-2,4′-dihydroxybiphenyl, NSC 293100
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Löslichkeit
DMSO: 36 mg/mL
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-positive bacteria
neoplastics
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ccc(cc1CC=C)-c2cc(CC=C)ccc2O
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-5-13-7-9-18(20)16(11-13)14-8-10-17(19)15(12-14)6-4-2/h3-4,7-12,19-20H,1-2,5-6H2
InChIKey
FVYXIJYOAGAUQK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- to study its effects on plasmid hSirt3102-399 deacetylation activity
- as an antioxidant to study its cytoprotective role in human ovarian cancer cells (SKOV-3) and Chinese hamster ovary cells (CHOK1)
- to explore its effects on oxidative stress and mitochondrial dysfunction via a sirt3-dependent manner
- for intracerebroventricular (ICV) cannulation
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
NF-κB and Inflammation