Merck
260913
Millipore
DNase I, Rinderpankreas
Native DNase I from bovine pancreas.
Synonym(e):
DNase I, Rinderpankreas, Desoxyribonuclease I
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.54
Biologische Quelle
bovine pancreas
Beschreibung
Merck USA index - 14, 2906
Form
lyophilized
Spezifische Aktivität
≥60,000 dornase units/mg dry wt
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Löslichkeit
sodium acetate buffer: soluble
water: soluble
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis: 32 DNase-Einheiten entsprechen ca. 1 Kunitz-Einheit; 1 MU = 1,000,000 DNase-Einheiten.
Native DNase I aus Rinderpankreas. Eine Endonuklease, die die Phosphodiesterbindungen in der DNA bevorzugt hinter Pyrimidinnukleotiden spaltet, woraus sich ein Polynukleotid mit einem 5′-Phosphatende und einer freien Hydroxylgruppe an Position 3′ ergibt. Wirkt auf einzelsträngige und doppelsträngige DNA. Hinweis: 1 MU = 1,000,000 DNase-Einheiten
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Einheitendefinition
Eine DNase-Einheit ist definiert als die Enzymmenge, die erforderlich ist, um die relative Viskosität einer Lösung hochpolymerer DNA in 10 Min. bei 30 °C von einer ursprünglichen relativen Viskosität von 4,0 um 1,0 zu vermindern.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Takeshita, H., et al. 2000. Biochem. Biophys. Res. Commun.269, 481.
Jones, S.J., et al. 1996. J. Mol. Biol.264, 1154.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Bin Du et al.
Cancer letters, 470, 170-180 (2019-11-26)
Cyclophosphamide treatment on a medium-dose, intermittent chemotherapy (MEDIC) schedule activates both innate and adaptive immunity leading to major regression of implanted gliomas. Here, we show that this MEDIC treatment regimen induces tumor cell autonomous type-I interferon signaling, followed by release
Derek Toms et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 534-534 (2020-06-26)
We have developed an accessible software tool (receptoR) to predict potentially active signaling pathways in one or more cell type(s) of interest from publicly available transcriptome data. As proof-of-concept, we applied it to mouse photoreceptors, yielding the previously untested hypothesis