Wichtige Dokumente
1.46357
Millipore
Trypton-Soja-Bouillon – gebrauchsfertige Flaschen
bottle capacity 275 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, white screw cap for wide neck, box of 6 bottles
Synonym(e):
CASO, Casein-Soja-Aufschlussbouillon, SCDB, TSB, Trypton-Soja-Bouillon
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.74
Agentur
EP 2.6.1
JP 4.06
USP 71
Qualitätsniveau
Beschreibung
For the microbiological examination of non-sterile products
Sterilität
sterile
Form
liquid
Haltbarkeit
12 mo.
Leistungsmerkmale
closure type white screw cap for wide neck
ready-to-use
Verpackung
box of 6 bottles
Methode(n)
direct inoculation: suitable
Flaschenkapazität
275 mL
bottle filling volume
100 mL
Kapazität
275 mL
pH-Wert
7.3
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
microbiology
pharmaceutical
Lagertemp.
2-25°C
Allgemeine Beschreibung
CASO-Bouillon ist ein universelles Komplexmedium zur Isolierung und Kultivierung von anspruchsvollen aeroben Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen. Sie enthält zwei sehr nährstoffreiche Peptone, wodurch das Wachstum einer Vielzahl von aeroben und fakultativ anaeroben Mikroorganismen, einschließlich Pilzen, gefördert wird.
Anwendung
CASO-Bouillon wird für die mikrobiologische Untersuchung von nicht sterilen Produkten eingesetzt. Sie eignet sich für die Sterilitätsprüfung von Substanzen, Präparationen und Produkten sowie für die Voranreicherung zum Testen auf spezifische Mikroorganismen oder zum Bestimmen der Gesamtzahl lebensfähiger aerober Keime unter Anwendung der MPN-Methode.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Unsere gebrauchsfertigen Medien gewährleisten höchste Qualität sowie zuverlässige Tests und werden gemäß den geltenden Arzneibuchanforderungen formuliert und getestet. Unsere Medien und Spüllösungen für die Sterilitätsprüfung werden unter kontrollierten Umweltbedingungen in einem gemäß ISO 9001 zertifizierten Produktionszentrum hergestellt. Jede Charge wird einer strengen Qualitätskontrolle (QC), einschließlich pH-, Sterilitäts- und Wachstumsförderungstest, unterzogen. Unsere Fertigungsmethode gewährleistet, dass unsere Nährmedien und Spüllösungen äußerst klar sind, wodurch eine höhere Genauigkeit erzielt und die Gefahr einer falschen Auswertung oder falscher Ergebnisse deutlich verringert wird.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable