Merck
1.46314
Millipore
Thioglykolat-Bouillon mit LTH
ready-to-use, bottle volume 180 mL , filling volume
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
Sterilität
sterile; autoclaved
Qualitätsniveau
Form
liquid
Leistungsmerkmale
closure type screw cap with septum
ready-to-use
Verpackung
single packed of
Flaschenkapazität
250 mL
Flaschenvolumen
180 mL , filling volume
pH-Wert
7.2
Anwendung(en)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
sterility testing
Komponenten
tween
histidine
lecithin
Eignung
nonselective for
Anwendung
Sterilitätsprüfung
Verpackung
180 mL in 250-mL-Flasche mit blauer Schraubkappe und 3 Loci (6 Flaschen pro Packung)
Lagerung und Haltbarkeit
Bei +2 bis +25 °C aufbewahren.
Sonstige Hinweise
Kundenspezifisches Produkt – weitere Informationen zu den Kaufbedingungen erhalten Sie von Ihrem Kundenberater.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2