07-1224
Anti-PP6C Antibody
from rabbit
Synonym(e):
H.sapiens mRNA for protein phosphatase 6, Serine/threonine-protein phosphatase 6, Protein phosphatase 6, catalytic subunit, Serine/threonine protein phosphatase catalytic subunit
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
mouse, rat, bovine, human
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PPP6C(5537)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zelluläre Signaltransduktion
Kinasen & Phosphatasen
Immunohistochemistry(paraffin):
Optimal Staining of PP6 Polyclonal Antibody:
Human Testis
PP6 staining of round spermatids in normal human
testis, tissue pretreated with citrate buffer, pH 6.0.
Antibody was diluted 1:100, using IHC-Select
detection with HRP-DAB.
Qualität
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected PP6C on 10 μg of Jurkat lysates.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Hinweis zur Analyse
Jurkat Cell Lysate
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable