Wichtige Dokumente
07-1014
Sigma-Aldrich
Anti-Upf1-Antikörper
from rabbit
Synonym(e):
ATP-dependent helicase RENT1, Nonsense mRNA reducing factor 1, UP Frameshift 1, UPF1 regulator of nonsense transcripts homolog (yeast), Up-frameshift suppressor 1 homolog, delta helicase, regulator of nonsense transcripts 1, up-frameshift mutation 1 homo
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse, bovine, canine, rat
Methode(n)
western blot: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... UPF1(5976)
Allgemeine Beschreibung
Upf1 ist Teil eines Postspleiß-Multiproteinkomplexes und sowohl am mRNA-Kernexport als auch an der mRNA-Surveillance beteiligt. Die mRNA-Surveillance erkennt exportierte mRNA mit verkürzten offenen Leserahmen und leitet daraufhin den Nonsense-mediated mRNA Decay (NMD) ein. Wenn die Translation stromabwärts vom letzten Exon-Kreuzungskomplex endet, wird der NMD ausgelöst, um die mRNA mit den unerwünschten Stopcodonen abzubauen. Upf1 ist nur im Zytoplasma lokalisiert. Wenn die Translation endet, interagiert es mit dem Protein, das ein funktionelles Homolog von Hefe Upf2p ist, um die mRNA-Entkappung (Decapping) auszulösen.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt Upf1.
Immunogen
KLH konjugiertes synthetisches lineares Peptid, das Upf1 entspricht.
Anwendung
Anti-Upf1-Antikörper ist ein polyklonaler Kaninchen-Antikörper für den Nachweis von Upf1 (auch bekannt als ATP-abhängige Helikase RENT1, Nonsense-mRNA-Reduktionsfaktor 1, Up-Frameshift-Suppressor-1-Homolog) und wurde in WB validiert.
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
RNA-bindendes Protein (RBP)
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an U2OS-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 0,5-2 µg/ml dieses Antikörpers wies Upf1 in U2OS-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~125 kDa
Physikalische Form
Affinitätsgereinigt
Aufgereinigter polyklonaler Kaninchenantikörper in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mM NaCl) mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 ºC 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
U2OS-Zelllysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1