Wichtige Dokumente
09-454
Sigma-Aldrich
Anti-DOCK2-Antikörper
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonym(e):
dedicator of cyto-kinesis 2, dedicator of cytokinesis 2
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Klon:
polyclonal
application:
IHC
WB
Speziesreaktivität:
mouse, human, primate, horse
Methode(n):
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
10
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Aufgereinigt durch
affinity chromatography
Speziesreaktivität
mouse, human, primate, horse
Methode(n)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... DOCK2(1794)
Allgemeine Beschreibung
DOCK2 (Dedicator of cytokinesis 2) ist ein großes Protein, das an intrazellulären Signalnetzwerken beteiligt und ein Mitglied der Unterfamilie DOCK-A ist, die als Aktivatoren kleiner G-Proteine dienen. DOCK2 aktiviert Isoformen des kleinen G-Proteins Rac spezifisch und scheint in Leukozyten spezifisch exprimiert zu werden. Diese Zellen exprimieren sowohl Rac1 als auch Rac2 und DOCK2 bindet an beide Isoformen und fördert den Nukleotidaustausch zwischen ihnen. (Nishihara, 1999)
Spezifität
09-454 erkennt Maus-DOCK2.
Basierend auf der Sequenzhomologie von 93 % (13/14 A.S.) wird eine Kreuzreaktion mit Mensch, Pferd und Primaten erwartet. Die Sequenz ist bei Ratten zu 85,7 % homolog. Reaktivität mit anderen Spezies wurde nicht geprüft.
Immunogen
Epitop: Innere Region
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid nahe an Aminosäure 1730 in der inneren Region von Maus-DOCK2.
Anwendung
Forschungs-Unterkategorie
Zytoskelett
Forschungskategorie
Zellstruktur
Western Blot; der Anti-DOCK2-Antikörper ist ein Antikörper gegen DOCK2 zur Verwendung in WB
Immunhistochemie (Schnellschnitte): Eine repräsentative Charge dieses Antikörpers wies DOCK2 in Hirnschnellschnitten von Maus und Mensch nach (Cimino, PJ et al. (2009). Am. J. Pathol. 175(4); 1622-1630)
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot an Milzlysat der Maus, 0,5 μg/ml Anti-DOCK2 zu 1 mg/ml.
Zielbeschreibung
180 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigt in PBS mit 0,05 % NaN3.
Peptid-Affinitätsgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8°C bis zu 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
Mausmilzlysat
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
DOCK2 is a microglial specific regulator of central nervous system innate immunity found in normal and Alzheimer's disease brain.
Cimino, PJ; Sokal, I; Leverenz, J; Fukui, Y; Montine, TJ
The American Journal of Pathology null
Addendum: defective Dock2 expression in a subset of ASC-deficient mouse lines.
Sirish K Ippagunta,R K Subbarao Malireddi,Patrick J Shaw,Geoffrey A Neale et al.
Nature Immunology null
Kazuhito Gotoh et al.
Blood, 111(6), 2973-2976 (2008-01-17)
The migratory properties of dendritic cells (DCs) are important for their functions. Although several chemokines and their receptors have been implicated in DC migration, the downstream signaling molecules are largely unknown. Here we show that DOCK2, a hematopoietic cell-specific CDM
César Nombela-Arrieta et al.
The Journal of experimental medicine, 204(3), 497-510 (2007-02-28)
Recent observations using multiphoton intravital microscopy (MP-IVM) have uncovered an unexpectedly high lymphocyte motility within peripheral lymph nodes (PLNs). Lymphocyte-expressed intracellular signaling molecules governing interstitial movement remain largely unknown. Here, we used MP-IVM of murine PLNs to examine interstitial motility
H Nishihara et al.
Biochimica et biophysica acta, 1452(2), 179-187 (1999-11-24)
Human DOCK180, which was originally identified as a major protein bound to the Crk oncogene product, is an archetype of the CDM family of proteins, including Ced-5 of Caenorhabditis elegans and Mbc of Drosophila melanogaster. After DOCK180, at least three