Wichtige Dokumente
06-570-AF647
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Histon-H3(Ser10)-Antikörper, Alexa Fluor 647 Konjugat
0.5 mg/mL, from rabbit
Synonym(e):
H3S10P, Histone H3 (phospho Ser10), H3 histone, family 3A, H3.3A, H3 histone, family 3B, H3.3B
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Konjugat
ALEXA FLUOR 647
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
human
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Konzentration
0.5 mg/mL
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pSer10)
Angaben zum Gen
human ... HIST1H3F(8968)
Allgemeine Beschreibung
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosomen und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden. Histon-Proteine sind stark posttranslational modifiziert, wobei Histon H3 das am stärksten modifizierte der fünf Histone ist. Die Sequenzvarianten und variablen Modifikationszustände von Histon H3 spielen wahrscheinlich eine Rolle für die Dynamik und Langzeitregulation von Genen. Di- und Tri-Methylierung von Histon H3 sind Gen-Silencing-Markierungen, während das Entfernen dieser Markierungen durch die Dimethylase-Gene Jmjd1a und Jmjd2c zur Genaktivierung führt. Dieses Produkt ist eine konjugierte Version von Katalognr. 06-570.
Immunogen
Lineares Peptid, das an Ser10 phosphoryliertem Histon H3 entspricht.
Anwendung
Anti-Phospho-H3 (Ser10), Alexa Fluor 647 Konjugat ist ein aufgereinigter, polyklonaler Kaninchen-Antikörper zum Nachweis von an Serin 10 phosphoryliertem Histon H3. Dieser Ab ist mit Alexa Fluor 647 markiert und zur Verwendung in IC validiert. Die nichtkonjugierte Version dieses Antikörpers hat sich in ICC, IP und WB bewährt.
Forschungs-Unterkategorie
Histone
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Qualität
Mittels Immunzytochemie in HeLa-Zellen beurteilt.
Analyse mittels Immunzytochemie: Eine 1:100-Verdünnung dieses Antikörpers wies Phospho-Histon H3 (Ser10) in HeLa-Zellen nach.
Alexa Fluor ist eine eingetragene Marke von Life Technologies.
Zielbeschreibung
~17 kDa gemessen (beziehen Sie sich auf Katalognr. 06-570)
Physikalische Form
Aufgereinigter, konjugierter Kaninchen-Antikörper in Puffer mit PBS und 15 mg/ml BSA mit 0,1 % Natriumazid.
Mit Protein A aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Rechtliche Hinweise
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable