05-1100-M
Anti-Sulfotyrosine Antibody, Clone Sulfo-1C-A2
clone Sulfo-1C-A2, Upstate®, from mouse
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
Sulfo-1C-A2, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, bovine, porcine
Speziesreaktivität (Voraussage durch Homologie)
all
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
Allgemeine Beschreibung
This clone was derived from the antibody described in Kehoe et al., 2006.
Spezifität
Anwendung
Qualität
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable