Wichtige Dokumente
870131P
Avanti
16:0 Azidoethyl SM (d18:1/16:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonym(e):
N-palmitoyl sphingomylin (N’-azidoethyl)
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C40H80N5O6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
758.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lipid-Typ
click reagents
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
pkg of 1 x 1mg (870131P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)