Merck
860711P
Avanti
16:0 propargyl SM (d18:1-16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
N-palmitoyl sphingomyelin (N’-propynyl)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C41H79N2O6P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
727.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
click reagents
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
pkg of 1 x 1mg (860711P-1mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)