Merck
860601P
Avanti
Dimethyl Sphingosine-1-Phosphate (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860601P, powder
Synonym(e):
N,N-dimethyl-D-erythro-sphingosine-1-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H45N2O5P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
424.56
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 5 mg (860601P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 860601P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]P(O)(OC[C@@](N(C)C)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C20H42NO5P.H3N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)19(21(2)3)18-26-27(23,24)25;/h16-17,19-20,22H,4-15,18H2,1-3H3,(H2,23,24,25);1H3/b17-16+;/t19-,20+;/m0./s1
InChIKey
OHWBNCFUTKNUPT-UNDCCOMZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dimethyl Sphingosine-1-Phosphate is a methylated form of sphingosine-1-phosphate.
Verpackung
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860601P-5mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)