Wichtige Dokumente
857459P
Avanti
16:1 aldehyde
Avanti Research™ - A Croda Brand 857459P, powder
Synonym(e):
(2E)-hexadecenal
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (857459P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (857459P-5mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 857459P
Lipid-Typ
sphingolipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCC/C=C/C([H])=O
InChI
1S/C16H30O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h14-16H,2-13H2,1H3/b15-14+
InChIKey
KLJFYXOVGVXZKT-CCEZHUSRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)