810185P
Avanti
TopFluor™ PI(4)P
Avanti Research™ - A Croda Brand 810185P, powder
Synonym(e):
1-oleoyl-2-{6-[4-(dipyrrometheneboron difluoride)butanoyl]amino}hexanoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol-4-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 50 μg (with stopper and crimp cap (810185P-50ug))
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810185P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)