870126P
Avanti
16:0 azidocaproyl PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 870126P, powder
Synonym(e):
16:0 azidocaproyl PE, 1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(6-azidohexanoyl) (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (870126P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (870126P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (870126P-25mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 870126P
Lipid-Typ
click reagents
headgroup modified lipids
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)