810163P
Avanti
16:0-06:0 NBD PG
Avanti Research™ - A Croda Brand 810163P, powder
Synonym(e):
1-palmitoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (ammonium salt)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 mg (810163P-1mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand 810163P
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)